Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 3 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 73003-102130
Descripción
Las columnas Thermo Scientific BetaSil Fenilo/Hexilo ofrecen una selectividad única.
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
Fenil/Hexil | |
11 % | |
Sí |
2,1 mm | |
100mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
L11 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |