Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 3 μm
Código de producto. 10197934 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10197934 100 mm 3 mm cada uno
10459644 50 mm 2,1 mm cada uno
10038284 50 mm 3 mm cada uno
10026254 100mm 2,1 mm cada uno
10026314 100 mm 4,6 mm cada uno
10489244 150 mm 4,6 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10197934
Marca: Thermo Scientific™ 73003103030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Las columnas Thermo Scientific BetaSil Fenilo/Hexilo ofrecen una selectividad única.
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 100 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenil/Hexil
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa