Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 3 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas Thermo Scientific BetaSil Fenilo/Hexilo ofrecen una selectividad única.
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenil/Hexil |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |