Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 3 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 73003-104630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026314
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las columnas Thermo Scientific BetaSil Fenilo/Hexilo ofrecen una selectividad única.
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
3 μm
100 Å
Fenil/Hexil
11 %
Sí
4,6 mm
100 mm
Desde 2 hasta 9
L11
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 100 x 4,6mm D.I.