Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
297.00€ - 456.95€
Especificaciones
Carga de carbono | 13 % |
---|---|
pH | De 2 a 12 |
Longitud (métrico) | 10 mm |
Tamaño de poro | 150Å |
Área de la superficie | 200 m2/g |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10197984
|
Thermo Scientific™
71503-012101 |
2,1 mm | 10 mm | 3 μm |
456.95€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11582841
|
Thermo Scientific™
71503-014001 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
456.95€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11592841
|
Thermo Scientific™
71505-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
411.13€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10419634
|
Thermo Scientific™
71505-012101 |
2,1 mm | 10 mm | 5 µm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10438094
|
Thermo Scientific™
71505-013001 |
3 mm | 10 mm | 5 µm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11572841
|
Thermo Scientific™
71503-013001 |
3 mm | 10 mm | 3 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
Especificaciones
13 % | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Sí |
De 2 a 12 | |
150Å | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L1 |