Descripción
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Adaptar Thermo Scientific UNIGUARD™ Conexión directa y soportes independientes
- Altamente eficiente y reproducible Thermo Scientific columnas
- 150Å Tamaño de poro para moléculas pequeñas, péptidos y digestos de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Requiere:
Thermo Scientific Unigard™ Conexión directa o soporte independiente, se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 13 % |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 150Å |
| Área de la superficie | 200 m2/g |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |