Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Brand: Thermo Scientific™ 71503-014001
Additional Details : Peso : 0.10000kg
Description
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Requiere:
Soporte Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Specifications
13 % | |
3 μm | |
150Å | |
4 mm | |
Sí |
De 2 a 12 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L1 |