Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic™ 18
Código de producto. 10438094 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10438094 3 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
10197984 2,1 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11572841 3 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11582841 4 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
10419634 2,1 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
11592841 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10438094 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71505013001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
  • Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Requiere:
Soporte Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 13 %
pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 150Å
Área de la superficie 200 m2/g
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1