Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic™ 18
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Requiere:
Soporte Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 13 % |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 150Å |
| Área de la superficie | 200 m2/g |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L1 |