Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic™ 18
Código de producto. 10197984 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10197984 2,1 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11572841 3 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11582841 4 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
10419634 2,1 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
10438094 3 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
11592841 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10197984 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71503012101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
  • Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Requiere:
Soporte Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 13 %
pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 150Å
Área de la superficie 200 m2/g
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1
Línea de productos Beta