Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 4 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
74.96€ - 283.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 3,9835 ± 0,0065 mm |
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15308768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0465 |
152,4mm | 405-PS-6-5 | 100 MHz | N/A | ||||||
15318768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0475 |
178 mm | 405-PS-7-5 | 100 MHz | N/A | ||||||
15328768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0485 |
203,2 mm | 405-PS-8-5 | 100 MHz | N/A | ||||||
15348768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0495 |
228,6 mm | 405-PS-9-5 | 100 MHz | N/A | ||||||
15358808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0475 |
178 mm | 406-PP-7-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15378808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0485 |
203,2 mm | 406-PP-8-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15388908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0475 |
178 mm | 427-PP-7-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15398908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0485 |
203,2 mm | 427-PP-8-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15308918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0495 |
228,6 mm | 427-PP-9-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15329008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0475 |
178 mm | 435-PP-7-5 | 600 MHz |
283.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
3,9835 ± 0,0065 mm |