Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 4 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Tubo y tapón desechable
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 51 µm |
| Concentricity (Metric) | 152 µm |
| Longitud (métrico) | 203,2 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,9835 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Intensidad de campo | 100 MHz |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,40 mm |
| Modelo | 405-PS-8-5 |