Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 4 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15358808 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
152,4mm
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Intensidad de campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15358808 178 mm 406-PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15308768 152,4mm 405-PS-6-5 100 MHz paquete de 5
15318768 178 mm 405-PS-7-5 100 MHz paquete de 5
15328768 203,2 mm 405-PS-8-5 100 MHz paquete de 5
15348768 228,6 mm 405-PS-9-5 100 MHz paquete de 5
15378808 203,2 mm 406-PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15388908 178 mm 427-PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15398908 203,2 mm 427-PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15308918 228,6 mm 427-PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15329008 178 mm 435-PP-7-5 600 MHz paquete de 5
10 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15358808
Marca: Wilmad-LabGlass™ 663000475
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Especificaciones
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 76 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 3,9835 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 3,240 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,38 mm
Modelo 406-PP-7-5