Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 4 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15378808 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
152,4mm
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Intensidad de campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15378808 203,2 mm 406-PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15308768 152,4mm 405-PS-6-5 100 MHz paquete de 5
15318768 178 mm 405-PS-7-5 100 MHz paquete de 5
15328768 203,2 mm 405-PS-8-5 100 MHz paquete de 5
15348768 228,6 mm 405-PS-9-5 100 MHz paquete de 5
15358808 178 mm 406-PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15388908 178 mm 427-PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15398908 203,2 mm 427-PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15308918 228,6 mm 427-PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15329008 178 mm 435-PP-7-5 600 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15378808 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 663000485
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Especificaciones
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 76 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 3,9835 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 3,240 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,38 mm
Modelo 406-PP-8-5