Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 4 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66400-0485
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15398908
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Descripción
Descripción
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Especificaciones
Especificaciones
25 µm
203,2 mm
3,9835 ± 0,0065 mm
400 MHz
0,38 mm
25 µm
Vidrio de borosilicato
3,240 ± 0,013 mm
8 in
427-PP-8-5
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 4 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina > Modelo 427-PP-8-5; 400 MHz; 177 mm (8 pulgadas) de longitud; 3,9835 ± 0,0065 mm de DE