Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma ovalada
Diseñadas para su uso en recipientes de fondo redondo
12.85€ - 39.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Color | Blanco |
Cantidad | 1 |
Forma | Huevo |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12358229
|
Bel-Art™
F37130-0034 |
0,37 in | 9,5mm | 0,75 in | 19 mm |
14.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11316954
|
Bel-Art™
F37130-0038 |
0,18 in | 4,7mm | 0,37 in | 9,5mm |
12.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12398229
|
Bel-Art™
F37130-0002 |
0,75 in | 19 mm | 2 in | 50,8mm |
26.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12368229
|
Bel-Art™
F37130-0001 |
0,5 in | 12,7mm | 1 in | 25,4mm |
13.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12378229
|
Bel-Art™
F37130-0114 |
0,62 in | 16 mm | 1,25 in | 32 mm |
16.27€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12388229
|
Bel-Art™
F37130-0112 |
0,62 in | 16 mm | 1,5 in | 38 mm |
17.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12308239
|
Bel-Art™
F37130-0003 |
0,75 in | 19,1mm | 2,99 in | 76 mm |
39.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Proporcionan su propio punto de pivote sin un anillo separado o sin cambios bruscos en el contorno debido a una rotación sin restricciones
- Contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico
- El imán está encapsulado en PTFE de Teflon™ con forma ovalada con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, excepto por los tres tamaños más pequeños que integran un imán cilíndrico encapsulado en PTFE de Teflon con forma ovalada
- Se ha fabricado en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
1 | |
Huevo |