Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma ovalada
Código de producto. 12398229 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,5mm
19 mm
25,4mm
32 mm
38 mm
50,8mm
76 mm
Diámetro (métrico):
4,7mm
9,5mm
12,7mm
16 mm
19 mm
19,1mm
Longitud (imperial):
0,37 in
0,75 in
1 in
1,25 in
1,5 in
2 in
2,99 in
Diámetro (imperial):
0,18 in
0,37 in
0,5 in
0,62 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
12398229 50,8mm 19 mm 2 in 0,75 in cada uno
12358229 19 mm 9,5mm 0,75 in 0,37 in cada uno
11316954 9,5mm 4,7mm 0,37 in 0,18 in cada uno
12368229 25,4mm 12,7mm 1 in 0,5 in cada uno
12378229 32 mm 16 mm 1,25 in 0,62 in cada uno
12388229 38 mm 16 mm 1,5 in 0,62 in cada uno
12308239 76 mm 19,1mm 2,99 in 0,75 in cada uno
7 options
Código de producto. 12398229
Marca: Bel-Art™ F371300002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en recipientes de fondo redondo
  • Proporcionan su propio punto de pivote sin un anillo separado o sin cambios bruscos en el contorno debido a una rotación sin restricciones
  • Contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico
  • El imán está encapsulado en PTFE de Teflon™ con forma ovalada con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, excepto por los tres tamaños más pequeños que integran un imán cilíndrico encapsulado en PTFE de Teflon con forma ovalada
  • Se ha fabricado en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008, SGS
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,75 in
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo de 2000 y 3000 ml
Longitud (imperial) 2 in
Recubrimiento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diámetro (métrico) 19 mm
Longitud (métrico) 50,8mm
Material Imán Alnico
Cantidad 1
Forma Huevo
Tipo Magnetic Stir Bar