Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma ovalada
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Proporcionan su propio punto de pivote sin un anillo separado o sin cambios bruscos en el contorno debido a una rotación sin restricciones
- Contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico
- El imán está encapsulado en PTFE de Teflon™ con forma ovalada con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, excepto por los tres tamaños más pequeños que integran un imán cilíndrico encapsulado en PTFE de Teflon con forma ovalada
- Se ha fabricado en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008, SGS |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de fondo redondo de 10, 25, 50 y 100 ml |
| Longitud (imperial) | 0,75 in |
| Recubrimiento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diámetro (métrico) | 9,5mm |
| Longitud (métrico) | 19 mm |
| Material | Imán Alnico |
| Mostrar más |