Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma ovalada
Diseñadas para su uso en recipientes de fondo redondo
Marca:  Bel-Art™ F37130-0114
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12378229
  • 16.27€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
  • Proporcionan su propio punto de pivote sin un anillo separado o sin cambios bruscos en el contorno debido a una rotación sin restricciones
  • Contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico
  • El imán está encapsulado en PTFE de Teflon™ con forma ovalada con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, excepto por los tres tamaños más pequeños que integran un imán cilíndrico encapsulado en PTFE de Teflon con forma ovalada
  • Se ha fabricado en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Matraces de fondo redondo de 300 y 500 ml
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
32 mm
1
Magnetic Stir Bar
FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008, SGS
0,62 in
1,25 in
16 mm
Imán Alnico
Huevo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma ovalada > L x Diám.: 32 x 16 mm