Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma ovalada
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,5mm
19 mm
25,4mm
32 mm
38 mm
50,8mm
76 mm
Diámetro (métrico):
4,7mm
9,5mm
12,7mm
16 mm
19 mm
19,1mm
Longitud (imperial):
0,37 in
0,75 in
1 in
1,25 in
1,5 in
2 in
2,99 in
Diámetro (imperial):
0,18 in
0,37 in
0,5 in
0,62 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporcionan su propio punto de pivote sin un anillo separado o sin cambios bruscos en el contorno debido a una rotación sin restricciones
- Contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico
- El imán está encapsulado en PTFE de Teflon™ con forma ovalada con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, excepto por los tres tamaños más pequeños que integran un imán cilíndrico encapsulado en PTFE de Teflon con forma ovalada
- Se ha fabricado en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008, SGS |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de fondo redondo de 100 y 200 ml |
| Longitud (imperial) | 1 in |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 12,7mm |
| Longitud (métrico) | 25,4mm |
| Material | Imán Alnico |
| Mostrar más |