Learn More
BICASA Mesa para balanzas (a prueba de vibraciones)
Mesa para balanzas a prueba de vibraciones con encimera HPL y placa de mármol.
1700.00€ - 2510.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Holding balances |
Para utilizar con (equipo) | Balances and analytical instruments |
Tipo de producto | Balance Table |
Color | Gris claro |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30057577
|
BICASA
BT.0900.750.780 |
750 x 900 x 780 mm |
1700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30057598
|
BICASA
BT.0900.750.880 |
750 x 900 x 880 mm |
1775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30057553
|
BICASA
BT.0900.900.780 |
900 x 900 x 780 mm |
2240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30057543
|
BICASA
BT.0900.900.880 |
900 x 900 x 880 mm |
2345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30057554
|
BICASA
BT.1200.750.780 |
750 x 1200 x 780 mm |
1770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30057603
|
BICASA
BT.1200.750.880 |
750 x 1200 x 880 mm |
1900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30057582
|
BICASA
BT.1200.900.780 |
900 x 1200 x 780 mm |
2335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30057592
|
BICASA
BT.1200.900.880 |
900 x 1200 x 880 mm |
2510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
- Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
- Fire-retardant particleboard filler body
- HPL countertop
- Light Grey color (2 decorative)
- Separate internal welded tubular steel frame
- with levelling feet and CAU devices
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Balances and analytical instruments | |
Gris claro |
Holding balances | |
Balance Table | |
Phenolic Resin |