Descripción
- Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
- Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
- Fire-retardant particleboard filler body
- HPL countertop
- Light Grey color (2 decorative)
- Separate internal welded tubular steel frame
- with levelling feet and CAU devices
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Balance Table |
| Color | Gris claro |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 750 x 900 x 880 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Holding balances |
| Para utilizar con (equipo) | Balances and analytical instruments |
| Incluye | Frame, Marble Plate (520 x 350 x 40 mm th) |
| Anchura (imperial) | 35.4 in. |
| Anchura (métrico) | 900 mm |
| Material | Phenolic Resin |