Learn More
BICASA Mesa para balanzas (a prueba de vibraciones)
Código de producto. 30057577 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
30057577 750 x 900 x 780 mm cada uno
30057598 750 x 900 x 880 mm cada uno
30057553 900 x 900 x 780 mm cada uno
30057543 900 x 900 x 880 mm cada uno
30057554 750 x 1200 x 780 mm cada uno
30057603 750 x 1200 x 880 mm cada uno
30057582 900 x 1200 x 780 mm cada uno
30057592 900 x 1200 x 880 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30057577 Proveedor BICASA N.º de proveedor BT.0900.750.780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mesa para balanzas a prueba de vibraciones con encimera HPL y placa de mármol.
  • Específicamente diseñada y fabricada para su uso con balanzas e instrumentos analíticos
  • Placa central de mármol antivibraciones (blanco Carrara)
  • Cuerpo de llenado de aglomerado ignífugo
  • Encimera HPL
  • Color gris claro (2 decorativos)
  • Marco de acero tubular soldado interno separado
  • con pies niveladores y dispositivos CAU
Especificaciones
Tipo de producto Mesa para balanzas
Color Gris claro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 750 x 900 x 780 mm
Para utilizar con (aplicación) Saldos de tenencia
Para utilizar con (equipo) Balanzas e instrumentos analíticos
Incluye Marco, placa de mármol (520 x 350 x 40 mm de espesor)
Anchura (imperial) 35,4 in
Anchura (métrico) 900 mm
Material Resina fenólica