Learn More
BICASA Mesa para balanzas (a prueba de vibraciones)
Código de producto. 30057603 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
30057603 750 x 1200 x 880 mm cada uno
30057577 750 x 900 x 780 mm cada uno
30057598 750 x 900 x 880 mm cada uno
30057553 900 x 900 x 780 mm cada uno
30057543 900 x 900 x 880 mm cada uno
30057554 750 x 1200 x 780 mm cada uno
30057582 900 x 1200 x 780 mm cada uno
30057592 900 x 1200 x 880 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30057603 Proveedor BICASA N.º de proveedor BT.1200.750.880
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mesa para balanzas a prueba de vibraciones con encimera HPL y placa de mármol.
  • Específicamente diseñada y fabricada para su uso con balanzas e instrumentos analíticos
  • Placa central de mármol antivibraciones (blanco Carrara)
  • Cuerpo de llenado de aglomerado ignífugo
  • Encimera HPL
  • Color gris claro (2 decorativos)
  • Marco de acero tubular soldado interno separado
  • con pies niveladores y dispositivos CAU
Especificaciones
Tipo de producto Mesa para balanzas
Color Gris claro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 750 x 1200 x 880 mm
Para utilizar con (aplicación) Saldos de tenencia
Para utilizar con (equipo) Balanzas e instrumentos analíticos
Incluye Marco, placa de mármol (520 x 350 x 40 mm de espesor)
Anchura (imperial) 47,2 in
Anchura (métrico) 1200 mm
Material Resina fenólica