Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Pipetas graduadas de vidrio transparente con graduación de tinción ámbar Hirschmann™con un tapón de algodón estándar, forma corta para cultivo de tejidos.
95.35€ - 179.00€
Especificaciones
Material | Vidrio sodocálcico |
---|---|
Graduado | Sí |
Color de graduación | Ámbar |
Tipo | Pipeta graduada |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11716492
|
Hirschmann™
1170142 |
2 ml | 0,1 ml |
95.35€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11781516
|
Hirschmann™
110015327 |
5 ml | 0,05 mL |
105.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11726492
|
Hirschmann™
1170154 |
5 ml | 0,1 ml |
95.35€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11736492
|
Hirschmann™
1170160 |
10 ml | 0,1 ml |
113.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13127899
|
Hirschmann™
1000870 |
25 mL | 0.1 mL |
142.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11746492
|
Hirschmann™
1170171 |
25 ml | 0,2 ml |
179.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Graduación del anillo de punto principal
- Tapón de algodón
- Clase AS, certificado de conformidad, con información de lote fechada
-
Especificaciones
Vidrio sodocálcico | |
Sí | |
Ámbar | |
Pipeta graduada |