Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR
Código de producto. 11781516
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
Graduaciones:
0,05 mL
0,1 ml
0,1 mL
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones unitSize
11781516 5 ml 0,05 mL paquete de 12
11716492 2 ml 0,1 ml paquete de 12
11726492 5 ml 0,1 ml paquete de 12
11736492 10 ml 0,1 ml paquete de 12
13127899 25 mL 0,1 mL paquete de 6
11746492 25 mL 0,2 ml paquete de 12
6 options
Código de producto. 11781516
Marca: Hirschmann™ 110015327
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Pipetas graduadas de vidrio transparente con graduación de tinción ámbar Hirschmann™con un tapón de algodón estándar, forma corta para cultivo de tejidos.
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Tapón de algodón
  • Clase AS, certificado de conformidad, con información de lote fechada
Specifications
Clase A
Descripción Perfil corto
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,05 mL
Tipo de graduación Ámbar duradero con color de difusión plateado
Cantidad 12/paq.
Tolerancia 0,02 mL
Volumen (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 360 ± 5 mm
Tipo Pipeta graduada