Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR
Beskrivelse
- Graduación del anillo de punto principal
- Tapón de algodón
- Clase AS, certificado de conformidad, con información de lote fechada
Tekniske data
Tekniske data
| Clase | B |
| Material | Soda Lime Glass |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0,1 mL |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Tolerancia | 0.15 mL |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Longitud (métrico) | 450 ±5 mm |
| Tipo | Graduated Pipet |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?