Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR
Código de producto. 13127899
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
Graduaciones:
0,05 mL
0,1 ml
0,1 mL
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Produktkode Volumen (métrico) Graduaciones unitSize
13127899 25 mL 0,1 mL paquete de 6
11716492 2 ml 0,1 ml paquete de 12
11781516 5 ml 0,05 mL paquete de 12
11726492 5 ml 0,1 ml paquete de 12
11736492 10 ml 0,1 ml paquete de 12
11746492 25 mL 0,2 ml paquete de 12
6 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 13127899
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 1000870
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Pipetas graduadas de vidrio transparente con graduación de tinción ámbar Hirschmann™con un tapón de algodón estándar, forma corta para cultivo de tejidos.
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Tapón de algodón
  • Clase AS, certificado de conformidad, con información de lote fechada
Tekniske data
Clase B
Material Soda Lime Glass
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,1 mL
Cantidad 6/Paq.
Tolerancia 0.15 mL
Volumen (métrico) 25 mL
Longitud (métrico) 450 ±5 mm
Tipo Graduated Pipet
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.