Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
Graduaciones:
0,05 mL
0,1 ml
0,1 mL
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Graduación del anillo de punto principal
- Tapón de algodón
- Clase AS, certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Forma corta para cultivo de tejidos |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con cultivo de tejidos y en bancos de salas limpias |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tipo de graduación | Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado |
| Cantidad | 12/paquete |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Mostrar más |