Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR
Descripción
- Graduación del anillo de punto principal
- Tapón de algodón
- Clase AS, certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con cultivo de tejidos y en bancos de salas limpias |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tipo de graduación | Tinta de difusión de tinción ámbar duradera |
| Cantidad | 12/paq. |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 230 ± 3 mm |
| Mostrar más |