Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaSorb™ HC
Para aplicaciones de ISO clase 5 y 6 (clase 100 y 1000)
186.00€ - 1035.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas de alta capacidad AlphaSorb™ |
---|---|
Material | Poliéster |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Peso base | 214 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15608665
|
Texwipe™
TX2412 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
1035.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15772396
|
Texwipe™
TX2418 |
46 x 46 cm (18 x 18 in) |
426.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15624536
|
Texwipe™
TX2409 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
186.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Dos capas grandes, poliéster de un 100 % de filamento continuo con patrón de interbloqueo de doble punto
- Para aplicar soluciones de limpieza a equipos farmacéuticos y biofarmacéuticos
- Se desliza suavemente sobre las superficies y no se engancha
- Altamente absorbente, con bajas partículas y extraíbles
Información de órdenes
Peso base: 220g/m2
Especificaciones
Toallitas de alta capacidad AlphaSorb™ | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
2 capas |
Poliéster | |
214 | |
Para aplicar soluciones de limpieza en equipos farmacéuticos y biofarmacéuticos |