Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaSorb™ HC
Código de producto. 15772396 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15772396 46 x 46 cm (18 x 18 in) paquete de 100
15608665 12 x 12 in paquete de 600
15624536 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15772396 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX2418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.64€
    258.10€ / paquete de 100
    Ahorro 50.54€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO clase 5 y 6 (clase 100 y 1000)
  • Dos capas grandes, poliéster de un 100 % de filamento continuo con patrón de interbloqueo de doble punto
  • Para aplicar soluciones de limpieza a equipos farmacéuticos y biofarmacéuticos
  • Se desliza suavemente sobre las superficies y no se engancha
  • Altamente absorbente, con bajas partículas y extraíbles
Información de órdenes
Peso base: 220g/m2
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de alta capacidad
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 46 cm
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 46 cm
Material Poliéster
Absorbencia Alta absorción
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 214
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 46 x 46 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (aplicación) Para aplicar soluciones de limpieza en equipos farmacéuticos y biofarmacéuticos
Tela 2 capas