Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaSorb™ HC
Para aplicaciones de ISO clase 5 y 6 (clase 100 y 1000)
Marca:  Texwipe™ TX2409
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15624536
  • 186.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dos capas grandes, poliéster de un 100 % de filamento continuo con patrón de interbloqueo de doble punto
  • Para aplicar soluciones de limpieza a equipos farmacéuticos y biofarmacéuticos
  • Se desliza suavemente sobre las superficies y no se engancha
  • Altamente absorbente, con bajas partículas y extraíbles
Información de órdenes
Peso base: 220g/m2
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas de alta capacidad AlphaSorb™
22,9 cm
22,9 cm
Esterilizable en autoclave
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Para aplicar soluciones de limpieza en equipos farmacéuticos y biofarmacéuticos
9 in
9 in
Poliéster
214
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
2 capas
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaSorb™ HC > 22 x 22 cm (9 x 9 pulg.)