Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 μμm
Utilice las partículas de núcleo sólido de 1,5 μm de estas columnas con el sistema de UHPLC Vanquish para realizar análisis excepcionales de gran eficacia y alta resolución.
Marca: Thermo Scientific™ 17101-102130
Descripción
Elija las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+, que contienen partículas de núcleo sólido de 1,5 μm de eficacia exclusiva para su uso con el sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Creada con la tecnología de vanguardia Core Enhanced Technology™, esta columna de última generación de partículas de menos de 2 μm tiene trayectorias de difusión ultracortas, lo cual da lugar a separaciones extremadamente eficaces. Esta alta eficacia permite una rápida separación y la resolución de las mezclas complejas. En sintonía con los sistemas Vanquish, estas columnas suministran más resultados con mejores separaciones, mejoran los flujos de trabajo y la productividad.
Especificaciones
2,1 mm | |
100 mm | |
1,5 μm | |
80Å | |
70°C | |
C18 | |
8 % | |
Sí |
0,4 mL/min | |
1500 bar | |
Desde 2 hasta 9 | |
115 m² /g | |
L1 | |
Partículas de núcleo sólido | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.