Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Código de producto. 10543985 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10543985 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | paquete de 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10641514 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10130593 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10384603 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10223313 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10569925 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10017394 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10744624 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10191333 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10131913 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10354873 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10704386 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 11538300 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 2/paq. | 2 PCS |
| 11548300 | 10 mm | - | 3 μm | - | paquete de 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 2/paq. | paquete de 2 |
| 10764437 | 10 mm | - | 3 μm | - | 2 PCS |
| 10259794 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 11568300 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 11588300 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 11578300 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10548205 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10753406 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10334273 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10763406 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10738043 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10084453 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10408014 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10169284 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10089832 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10121533 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | 1 PCS |
| 10203053 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10293763 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10429534 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10753616 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 11518720 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de HTS, pack de 3 | paquete de 3 |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28013" para aplicar la oferta.
Descripción
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad a C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
- Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
- Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 0,7 mL/min |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 0 a 14 |
| Tamaño de poro | 250 Å |
| Área de la superficie | 120 m²/g |
| Temperatura | 105°C |
| Fase estacionaria | Carbono grafitizado poroso |
| Línea de productos | Hypercarb |
| Material de embalaje | Esférico, carbono grafitizado poroso |
| Carga de carbono | 100 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Fase | Fase reversa |
| Tipo | Columna de análisis |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.