Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 μμm
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Elija las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+, que contienen partículas de núcleo sólido de 1,5 μm de eficacia exclusiva para su uso con el sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Creada con la tecnología de vanguardia Core Enhanced Technology™, esta columna de última generación de partículas de menos de 2 μm tiene trayectorias de difusión ultracortas, lo cual da lugar a separaciones extremadamente eficaces. Esta alta eficacia permite una rápida separación y la resolución de las mezclas complejas. En sintonía con los sistemas Vanquish, estas columnas suministran más resultados con mejores separaciones, mejoran los flujos de trabajo y la productividad.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | UHPLC |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 21756 psi (1500 bar) |
| Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
| Tamaño de partículas | 1,5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 80Å |
| Cantidad | Each |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.