Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 μμm
Código de producto. p-6545378 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15509640
Marca: Thermo Scientific™ 27101052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las partículas de núcleo sólido de 1,5 μm de estas columnas con el sistema de UHPLC Vanquish para realizar análisis excepcionales de gran eficacia y alta resolución.
Elija las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+, que contienen partículas de núcleo sólido de 1,5 μm de eficacia exclusiva para su uso con el sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Creada con la tecnología de vanguardia Core Enhanced Technology™, esta columna de última generación de partículas de menos de 2 μm tiene trayectorias de difusión ultracortas, lo cual da lugar a separaciones extremadamente eficaces. Esta alta eficacia permite una rápida separación y la resolución de las mezclas complejas. En sintonía con los sistemas Vanquish, estas columnas suministran más resultados con mejores separaciones, mejoran los flujos de trabajo y la productividad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal De 0,1 a 0,6 mL/min
Para utilizar con UHPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 1,5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 110 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.