Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 μμm
Código de producto. 15509640 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15509640 50 mm cada uno
15428060 150 mm cada uno
15418060 100 mm cada uno
15320411 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15509640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27101052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice las partículas de núcleo sólido de 1,5 μm de estas columnas con el sistema de UHPLC Vanquish para realizar análisis excepcionales de gran eficacia y alta resolución.
Elija las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+, que contienen partículas de núcleo sólido de 1,5 μm de eficacia exclusiva para su uso con el sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Creada con la tecnología de vanguardia Core Enhanced Technology™, esta columna de última generación de partículas de menos de 2 μm tiene trayectorias de difusión ultracortas, lo cual da lugar a separaciones extremadamente eficaces. Esta alta eficacia permite una rápida separación y la resolución de las mezclas complejas. En sintonía con los sistemas Vanquish, estas columnas suministran más resultados con mejores separaciones, mejoran los flujos de trabajo y la productividad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con UHPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 1,5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 80Å
Cantidad Each
Área de la superficie 110 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 6,50 %
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.