Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
Código de producto. 10678484 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit (100 mL)
1 kit (1 L)
1 kit (500 mL)
Kit de 1 l
Kit de 500 ml
Concentración:
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/mL
BSA: 2 mg/mL
Tamaño de la unidad:
0.50 LT
1 litro
1 set
100 ml
1000 ml
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración Tamaño de la unidad
10678484 Kit de 500 ml BSA: 2 mg/mL 0.50 LT
18064090 1 kit (100 mL) BSA: 2 mg/mL 100 ml
10741395 Kit de 1 l BSA: 2 mg/mL 1 litro
13276818 Kit de 500 ml BSA: 2 mg/mL 1 set
18071673 1 kit (1 L) BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/mL 1000 ml
17888228 1 kit (500 mL) BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10678484 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23227
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research. The Pierce BCA assay can be used to assess yields in whole cell lysates, affinity-column fractions, purified proteins samples, as well as to monitor protein contamination in industrial applications. Compared to most dye-binding methods, the BCA assay is affected much less by protein compositional differences, providing greater concentration accuracy.
Kits are available with or without Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, which are a set of seven pre-diluted BSA standards, packaged in a multichannel pipette-friendly tubestrip. The tubestrip includes a single empty tube that enables users to add their own sample buffer for the purpose of blank subtraction.
Utilizados en más laboratorios que cualquier otro ensayo de proteínas compatible con detergentes, los reactivos BCA Pierce proporcionan una determinación exacta de la concentración de proteínas con la mayoría de los tipos de muestras que se encuentran en la investigación de proteínas. El ensayo de BCA Pierce puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas y fracciones de columnas de afinidad, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales. En comparación con la mayoría de los métodos de unión de colorante, el ensayo de BCA se ve mucho menos afectado por las diferencias de composición proteica, lo que ofrece una mayor uniformidad de proteína a proteína.
Características destacadas:
  • Colorimétrico: estimación visual o medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm).
  • Excelente uniformidad: demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión de colorante.
  • Compatible: no se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
  • Moderadamente rápido: mucho más fácil y cuatro veces más rápido que el método clásico Lowry.
  • Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 20 y 2000 μg/ml.
  • Sensible: detecta hasta 5 μg/ml con el protocolo optimizado.
Aplicaciones en ensayos de proteínas BCA:
  • Estudio de proteínas: interacciones proteicas
  • Medición de las fracciones de la columna después de una cromatografía de afinidad
  • Estimación del porcentaje de recuperación de proteínas de membrana a partir de extractos celulares
  • Cribaje de alto rendimiento de proteínas de fusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración BSA: 2 mg/mL
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 250 ensayos de tubos o 2500 ensayos de microplacas
• Reactivo BCA A, 500 ml
• Reactivo BCA B, 25 ml
• Ampollas estándar de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Almacenar a temperatura ambiente
ensayo Ensayo de BCA
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 250 ensayos en tubo o 2500 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Contenido del kit 10 x 1 mL glass ampules
Cantidad Kit de 500 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SET BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate
Para uso exclusivo en investigación.