Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para el agitador de multiplataforma Fisherbrand™
Accesorios necesarios para utilizar el agitador de multiplataforma Fisher Scientific™
Marca: Fisherbrand™ 88861139
31.07 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24164" para aplicar la oferta.
Descripción
Accesorios de agitadores orbitales para mejorar el rendimiento y la flexibilidad
- Aumente el rendimiento y la flexibilidad
Especificaciones
Pinza para matraces de acero inoxidable de 500 ml |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24164Expires: 2025-05-31
Days
14Hours
23Minutes
33Seconds
43 -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24164Expires: 2025-05-31
Days
14Hours
23Minutes
33Seconds
43