Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador de tamaño reducido para incubación
Código de producto. 15554110 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Alfombrilla adhesiva
Gradilla para tubos con adaptador
Gradilla para tubos de centrífuga
Admite:
Matraces de 100, 125 mL
Matraces de 25 mL
Matraces de 250 mL
Matraces de 50 mL
N/D
Tubos de 1,5 - 2,0 mL
Tubos de centrífuga de 50 mL
Tubos para centrífuga de 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Admite Tamaño de la unidad
15554110 Alfombrilla adhesiva N/D cada uno
15564100 Abrazadera del matraz Matraces de 25 mL cada uno
15594100 Abrazadera del matraz Matraces de 250 mL cada uno
15574080 Gradilla para tubos de centrífuga Tubos de centrífuga de 50 mL cada uno
15574100 Abrazadera del matraz Matraces de 50 mL cada uno
15564080 Gradilla para tubos de centrífuga Tubos para centrífuga de 15 mL cada uno
15584100 Abrazadera del matraz Matraces de 100, 125 mL cada uno
15554080 Gradilla para tubos con adaptador Tubos de 1,5 - 2,0 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15554110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.75€
    39.40€ / paquete de 1
    Ahorro 7.35€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Accesorios necesarios para el uso del agitador de tamaño reducido para incubación Fisher Scientific™
Accesorios para el agitador de tamaño reducido para incubación
  • Aumente el rendimiento y la flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite N/D
Tipo de producto Alfombrilla adhesiva
Dimensiones (L x An) 140 x 140 mm
N.º de posiciones N/D