Learn More
Thermo Scientific™ Agitador resistente al CO2
Código de producto. 15351105 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Incluye:
Agitador resistente al CO2 con plataforma universal y kit de inicio de abrazadera para matraces
Agitador, caja de control, enchufes
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Incluye Tamaño de la unidad
15351105 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN Agitador resistente al CO2 con plataforma universal y kit de inicio de abrazadera para matraces 1 PCS
15341105 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN Agitador, caja de control, enchufes 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15351105 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3610.00€
    2979.00€ / paquete de 1
    Ahorro 631.00€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Benefíciese de un funcionamiento fiable durante todo el día y resulta idóneo para que las células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo.
Obtenga un funcionamiento fiable durante todo el día y consiga que sus células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo con los agitadores resistentes al CO2 Thermo Scientific™.
  • Gracias a la agitación orbital que se logra mediante la fuerza magnética, ya no es necesario sustituir las correas
  • Tamaño reducido ideal para su uso en una incubadora CO2
  • Los componentes mecánicos especialmente tratados protegen hasta un 20 % de CO2 y un 95 % en condiciones de humedad
  • El práctico cuadro de control externo con pantalla LED permite realizar ajustes sencillos sin necesidad de abrir la puerta de la cámara
  • La disipación de calor mínima garantiza que las condiciones en la cámara de CO2 no son efectivas
  • Construcción de acero inoxidable para protección contra condiciones de gaseado corrosivo de CO2
  • Una amplia selección de accesorios que se adapta a la mayoría de aplicaciones
  • El agitador resistente al CO2 se puede utilizar fuera de la incubadora de CO 2 para obtener el valor máximo
  • Caja de control externa para facilitar el uso sin interrumpir las muestras
Amplia selección de accesorios disponibles para la mayoría de las aplicaciones:
  • Amplia variedad de pinzas para matraces disponibles
  • Gradillas de tubos fijas y ajustables disponibles
  • Soporte para microplacas de 96 pocillos
  • Alfombrilla adhesiva y pegajosa
  • Kit básico de pinzas para matraces para mayor facilidad y flexibilidad
Aplicaciones:
  • Cultivo de células de mamíferos
  • Suspensiones bacterianas.
  • Tinción y decoloración.
  • Procedimientos de lavado
  • Hibridación
  • Estudios de solubilidad.
  • Procedimientos de extracción
Garantía:
  • Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm (0,75 in)
Capacidad portante (métrico) 6 kg
Exactitud del control de velocidad 1 rpm
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Tipo de producto Orbital Shaker
Capacidad portante (imperial) 13 lb
Certificaciones/conformidad RoHS, WEEE, cCSAus, marca CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,8 x 14,2 x 3,8 in (300 x 360 x 96 mm)
Peso (imperial) 29 lb
Peso (métrico) 13 kg
Tipo de controlador Resistente al CO2
Modelo Agitador resistente al CO2
Pantalla LED, velocidad y tiempo
Incluye Agitador resistente al CO2 con plataforma universal y kit de inicio de abrazadera para matraces
Intervalo del temporizador De 0 a 99 h, 59 min o continuo