Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios para agitadores resistentes al CO2
Código de producto. 15371125 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de alimentación general
Alfombrilla adhesiva
Cuadro de control
Enchufe británico
Enchufe europeo
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 15 mL
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL
Gradilla de tubos
Gradilla de tubos fija
Gradilla fija para tubos cónicos
Gradillas de tubos ajustables
Plataforma Universal
Plataforma con resorte
Plataforma de agitadores
Plataforma de caucho
Rack de rejilla
Soporte para microplacas
Dimensiones (L x An):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
428 x 295 mm
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/D
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15371125 Alfombrilla adhesiva 140 x 140 mm cada uno
15391115 Gradilla de tubos 40 x 14 mm cada uno
17594865 Plataforma de agitadores 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) cada uno
30280797 Gradilla de tubos fija 27 x 22 mm 1 unidad
15301125 Gradilla de tubos 40 x 16 mm cada uno
30280795 Gradillas de tubos ajustables 40 x 16 mm 1 unidad
15311125 Gradilla de tubos 40 x 14 mm cada uno
30280800 Gradillas de tubos ajustables 40 x 18 mm 1 unidad
15321125 Gradilla de tubos 40 x 16 mm cada uno
30280791 Gradillas de tubos ajustables 27 x 22 mm 1 unidad
15331125 Plataforma Universal 360 x 300 mm cada uno
30280794 Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL 21 x 30 mm 1 unidad
15341125 Plataforma de caucho N/D 1 PCS
30280805 Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL 24 x 30 mm 1 unidad
15351125 Soporte para microplacas N/D cada uno
30280798 Plataforma con resorte 900 x 540 mm 1 unidad
15361125 Rack de rejilla 240 x 350 mm cada uno
30280790 Plataforma con resorte 720 x 440 mm 1 unidad
30280793 Plataforma con resorte 350 x 240 mm 1 unidad
15381125 Cuadro de control 158 x 95 mm cada uno
30280801 Plataforma con resorte 450 x 400 mm 1 unidad
15391125 Adaptador de alimentación general N/D cada uno
30280788 Plataforma con resorte 428 x 295 mm 1 unidad
30280789 Gradilla fija para tubos cónicos N/D 1 unidad
30280799 Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL N/D 1 unidad
15301135 Enchufe europeo N/D cada uno
30280802 Gradilla ajustable para tubos cónicos de 15 mL N/D 1 unidad
15311135 Enchufe británico N/D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 15371125 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881126
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine accesorios de distinto tamaño en una sola plataforma con los accesorios flexibles para el agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla adhesiva
Dimensiones (L x An) 140 x 140 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador resistente al CO2
N.º de posiciones 4