Learn More
Thermo Scientific™ Adhesive Mats for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Código de producto. 11706449 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Alfombrilla
Alfombrilla de alta adherencia
Alfombrilla de baja adherencia
Dimensiones (L x An):
200 x 200 mm
23 x 23 cm (9 x 9 in)
280 x 170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11706449 Alfombrilla 23 x 23 cm (9 x 9 in) cada uno
17811895 Alfombrilla de baja adherencia 200 x 200 mm cada uno
17811905 Alfombrilla de baja adherencia 280 x 170 mm cada uno
17881885 Alfombrilla de alta adherencia 200 x 200 mm cada uno
17861905 Alfombrilla de alta adherencia 280 x 170 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11706449 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 300349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10€
    61.10€ / paquete de 1
    Ahorro 4.00€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size.
La alfombrilla adhesiva cuadrada mide 23 cm y es compatible con las plataformas de agitadores MaxQ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla
Dimensiones (L x An) 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Descripción Alfombrilla para matraces adhesiva de 23 x 23 cm
Para utilizar con (equipo) Plataformas para agitador MaxQ