Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 8 mm, negro, sin orificio central, rosca 8-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
15.20€ - 338.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Cantidad | 100 |
Tipo | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11747567
|
Fisherbrand™
08 15 0654 |
Rojo-naranja, Transparente, Negro | Caucho natural/TEF | 1,3 mm |
196.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11884800
|
Fisherbrand™
08 15 1653 |
Gris, Rojo, Negro | PTFE/butilo | 1,3 mm |
227.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11834800
|
Fisherbrand™
08 15 0709 |
Transparente azul, Blanco, Negro | Silicona/PTFE | 1,3 mm |
338.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11864800
|
Fisherbrand™
08 15 1040 |
Rojo, Blanco, Negro | Silicona/PTFE | 1,3 mm |
330.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16388347
|
Fisherbrand™
08 15 1192 |
Crema, Rojo, Negro | Silicona/PTFE | 1,5 mm | |||||||
15552300
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Beige, Rojo-naranja, Negro | Caucho y teflón rojos | 1 mm | |||||||
16398347
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Beige, Rojo-naranja, Negro | Caucho y teflón rojos | 1 mm |
168.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- 8 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Cubierta cerrada
- Rosca 8-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
8 mm | |
GC, HPLC | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
100 |