Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 8 mm, negro, sin orificio central, rosca 8-425 con septum
Código de producto. 11747567 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Beige, Rojo-naranja, Negro
Crema, Rojo, Negro
Gris, Rojo, Negro
Rojo, Blanco, Negro
Rojo-naranja, Transparente, Negro
Transparente azul, Blanco, Negro
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho rojo/PTFE
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11747567 Rojo-naranja, Transparente, Negro Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11884800 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
11834800 Transparente azul, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11864800 Rojo, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
16388347 Crema, Rojo, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
16398347 Beige, Rojo-naranja, Negro Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
15552300 Beige, Rojo-naranja, Negro Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11747567
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • 8 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Cubierta cerrada
  • Rosca 8-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Color Rojo-naranja, Transparente, Negro
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto Tapón de rosca