Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 8 mm, negro, sin orificio central, rosca 8-425 con septum
Código de producto. 16398347 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Beige, Rojo-naranja, Negro
Crema, Rojo, Negro
Gris, Rojo, Negro
Rojo, Blanco, Negro
Rojo-naranja, Transparente, Negro
Transparente azul, Blanco, Negro
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
16398347 Beige, Rojo-naranja, Negro Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
11747567 Rojo-naranja, Transparente, Negro Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11884800 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
11834800 Transparente azul, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11864800 Rojo, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
16388347 Crema, Rojo, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
15552300 Beige, Rojo-naranja, Negro Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 100
7 options
Code produit. 16398347
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • 8 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Cubierta cerrada
  • Rosca 8-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material (revestimiento) Caucho y teflón rojos
Color Beige, Rojo-naranja, Negro
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Tapón de rosca
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.