Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 8 mm, negro, sin orificio central, rosca 8-425 con septum
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Crema, Rojo, Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |