Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 8 mm, negro, sin orificio central, rosca 8-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 08 15 1040
Descripción
- 8 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Cubierta cerrada
- Rosca 8-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
8 mm | |
Sí | |
100 | |
Tapón de rosca |
Rojo, Blanco, Negro | |
Polipropileno | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 8 mm, negro, sin orificio central, rosca 8-425 con septum > Silicona/PTFE blanco/rojo, ranura, 1,3 mm de grosor, 45° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido