Dispensadores de reactivos para microplacas
Los dispensadores de reactivos para microplacas son instrumentos de precisión diseñados para automatizar la adición de reactivos en microplacas, garantizando exactitud y consistencia en el cribado de alto rendimiento y otras aplicaciones de laboratorio. Ofrecen volúmenes de dispensación personalizables y compatibilidad con distintos formatos de placas.
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi
Responda a las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales gracias al Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser, fácil de usar y diseñado para satisfacer los diversos requisitos de los laboratorios farmacéuticos y de biotecnología.
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, accesorios para dispensadores de reactivos 384 y DW
Garantice excelentes resultados de dispensación y un rendimiento fiable en el día a día.
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 and DW Reagent Dispenser Accessories
Gilson™ PIPETMAX™
Solución de pipeteo automatizada para el procesamiento eficiente de ensayos biológicos de alto rendimiento, en un formato de sobremesa que se adapta fácilmente a cualquier laboratorio.
Gilson™ PIPETMAXTM
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Complete su pedido - Grandes ofertas
Código de producto 15843192
Preguntas más frecuentes
Un dispensador de reactivos para microplacas es un instrumento o dispositivo manual que distribuye volúmenes definidos en los pocillos de una microplaca. Sistemas como los dispensadores Thermo Scientific Multidrop y los dispositivos Gilson PipetMax o Platemaster se utilizan para ELISA, ensayos celulares, campañas de cribado y la adición rutinaria de reactivos en placas de 96 o 384 pocillos.
Los dispensadores Thermo Scientific Multidrop Combi y Pico proporcionan una dispensación precisa y repetible en cada pocillo, reduciendo la variabilidad del pipeteo. Los casetes, cartuchos y conjuntos de tubos optimizados ayudan a mantener la exactitud a lo largo de múltiples ejecuciones, lo que respalda datos coherentes en ELISA, ensayos celulares y cribado en comparación con los flujos de trabajo de pipeteo manual multicanal.
Gilson ofrece plataformas automatizadas PipetMax y dispositivos de pipeteo manual Platemaster, además de accesorios como bloques PCR, adaptadores de placas y ajustadores de altura. En conjunto, permiten un llenado preciso de placas, transferencias de pequeño volumen y una configuración flexible de ensayos en laboratorios que necesitan una dispensación fiable sin instalar grandes sistemas de automatización.
La dispensación automatizada en microplacas con sistemas Thermo Scientific Multidrop o Gilson PipetMax mejora el rendimiento, la precisión y la consistencia frente a las pipetas multicanal manuales. Los casetes y cartuchos automatizados minimizan la variabilidad entre usuarios, reducen el esfuerzo repetitivo y favorecen métodos estandarizados en los laboratorios, lo que ayuda a obtener resultados de ensayos más reproducibles y un mejor aprovechamiento de los recursos.
Compre sus marcas