Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para dispensadores de reactivos Multidrop™ Combi, 384 y DW
Código de producto. 10143833 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Casete dispensador de tubos
Cassette de dispensación de tubos
Conjunto de tubos
Juego de tubos largos
Cantidad:
1 unidad
10 paq
5 paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10143833 Casete dispensador de tubos 10 paq paquete de 10
11799478 Conjunto de tubos 1 unidad cada uno
11560745 Juego de tubos largos 1 unidad cada uno
10004442 Cassette de dispensación de tubos 1 unidad cada uno
10419773 Cassette de dispensación de tubos 5 paq paquete de 5
10410144 Casete dispensador de tubos 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10143833 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24072672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5690.00€
    4506.06€ / paquete de 10
    Ahorro 1183.94€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios de dispensación de reactivos.
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 y DW.
Información sobre pedidos:
  • Los n.º de cat. 24070297 y 24070290 incluyen peines de punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Casete dispensador de tubos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave 50 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
Material Punta de polipropileno, Tubos de silicona
Volumen (métrico) De 5 to 2500 μl
Para utilizar con (equipo) Multidrop Combi, Multidrop 384 y Multidrop DW
Cantidad 10 paq
Volumen muerto (métrico) <7 ml
Diámetro (métrico) Punta: 0,5 mm; tubos: 1,3 mm